Stampa…
Flaconi a collo largo con smerigliatura
Fornitore: DWK Life Sciences
231852404 231853606 231854405 231855401 231882407 231883609 231884408 231885404
215-1019EA 20.7 EUR
215-1019 215-1023 215-1737 215-1478 215-1479 215-1480 215-1481 215-1015
Flaconi a collo largo con smerigliatura
Bottiglie Bottiglie in vetro
Vetro soda-calcico, trasparente o di colore marrone con tappo di vetro conico smerigliato.
  • Buone proprietà chimiche e fisiche
  • Per impieghi senza sollecitazioni termiche elevate
  • Stabili e robuste
Vetro trasparente o ambrato per proteggere le sostanze fotosensibili alla luce.
Certificazioni: DIN 12039