Stampa…
Bottiglie a collo stretto con tappi smerigliati standard
Fornitore: Kavalier
N632414126050 N632414126500 N632414226250 N632414226950
215-1750EA 9 EUR
215-1750 215-1753 215-1760 215-1763
Bottiglie a collo stretto con tappi smerigliati standard
Bottiglie Bottiglie in vetro
In vetro soda-calcico, trasparente o ambrato, con giunto a smeriglio standard e tappo in vetro.
  • Buone proprietà chimiche e fisiche
  • Per l'uso in applicazioni con carichi termici non elevati
  • Tappi compatti in vetro sostituibili
In colore marrone per una migliore protezione dei materiali fotosensibili.
DIN 12036, ISO 4796
Certificazioni: DIN 12036, ISO 4796