Stampa…
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Fornitore: Corning
FCP1000-03 FCP100-02
215-1283EA 237 EUR
215-1283 215-0650
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Bottiglie Bottiglie in plastica
In HDPE semitrasparente, con tappo a vite in LDPE.
  • Flaconi a sezione trasversale quadrata per un maggior risparmio di spazio
  • Flaconi disponibili con tappo assemblato o non assemblato
Gamma di flaconi quadrati a collo stretto. Ideali per laboratorio, impianti di produzione o sul campo per la conservazione di liquidi, solidi e polveri.