Stampa…
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 21.3 EUR
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Azlon®
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, trasparenti con tappo a vite in PP.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • More flexible and more impact resistant than HDPE bottles
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904