Stampa…
Bottiglie Premium con tappi a vite, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 42.6 EUR
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Bottiglie Premium con tappi a vite, DURAN®
Bottiglie Bottiglie in vetro
DURAN®, vetro borosilicato 3,3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica e agli sbalzi termici (160 K)
  • Precisione della scala del ±5%, con graduazioni aggiuntive invertite per leggere i volumi rimossi
  • L'intero sistema composto da bottiglia, tappo e anello salvagoccia è conforme agli standard USP/FDA
La bottiglia premium da laboratorio rappresenta la nuova frontiera nello sviluppo dei flaconi da laboratorio standard. La scala sul flacone ha una precisione di ±5% e le graduazioni aggiuntive invertite consentono la lettura del livello di riempimento corrente e dei volumi rimossi. Il flacone offre all'utente una maggiore sicurezza e affidabilità, garantite da un certificato di lotto. Infine, la chiusura a vite del flacone è resistente alle temperature elevate e include un dispensatore. Il tappo può essere utilizzato con temperature comprese tra –196 e +200 °C. Inoltre la guarnizione in silicone rivestita in PTFE, garantisce un'eccezionale tenuta per terreni di coltura in fase liquida e gassosa. Il tappo e l'anello salvagoccia non sono colorati, in modo che le stufe, le camere di essiccazione e le cabine di sterilizzazione non vengano contaminate da coloranti sciolti. Ciascuna bottiglia presenta un 'Codice di rintracciabilità' che rappresenta un riferimento per informazioni quali dati di produzione, qualità del vetro e conformità agli standard. A differenza dei flaconi standard, i prodotti vengono forniti con il certificato corrispondente.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
Certificazioni: ISO 4796-1 and DIN ISO 718