Stampa…
Flaconi, collo stretto, rotondi, HDPE, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2097-0005 2097-0008 2097-0010 2097-0016 2097-0020 2097-0032 2097-0050
216-8504EA 35.5 EUR
216-8504 216-8501 216-8505 216-8502 216-8506 216-8503 216-8507
Flaconi, collo stretto, rotondi, HDPE, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, fluorurati con tappo a vite in PP fluorurato.
  • Flaconi e bottiglioni fluorurati utilizzabili per la maggior parte degli acidi, degli alcali e dei solventi organici aggressivi
  • Pareti per applicazioni pesanti sicure, di lunga durata e resistenti a spaccatura e foratura
  • Superfici interne ed esterne con fluorocarbonio
  • A tenuta ermetica
Fluorinating these HDPE bottles and carboys provides a cost effective alternative to costly fluoropolymer containers.