Stampa…
Flaconi a collo stretto, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 19.2 EUR
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Flaconi a collo stretto, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
In PPCO semitrasparente con tappo a vite in PP
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a 121 °C, autoclavabili
  • Resistenza agli urti elevata, a tenuta ermetica
Ideali per la conservazione e il trasporto dei liquidi.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.