Stampa…
Flaconi da confezionamento, a collo stretto, con filettatura, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
362089-0001 362089-0004 362089-0002 362089-0008 362089-0016 362089-0032
215-1234EA 600 EUR
215-1234 215-1235 215-1587 215-1588 215-1589 215-1590
Flaconi da confezionamento, a collo stretto, con filettatura, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, traslucidi.
  • Buona resistenza chimica
  • Flaconi e tappi conformi ai requisiti 21CFR177.1520 per l'uso con alimenti e bevande, USP Classe VI
  • Forniti senza tappi; chiusura a tenuta ermetica con tappi 215-1597/215-1252/215-1598/215-1611/215-1236/215-1247/215-1613
Flaconi economici e robusti per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi.