Stampa…
Flaconi, collo stretto, rotondi, HDPE, a basso contenuto di particelle, IP2, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 45.7 EUR
215-1271 215-1272 215-1279
Flaconi, collo stretto, rotondi, HDPE, a basso contenuto di particelle, IP2, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, colore naturale con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Tappo a vite fornito assemblato sul flacone
  • A tenuta ermetica
Flaconi con una media inferiore a 30 particelle per ml a 0,3 µm e superiore. Perfetti per la conservazione di prodotti chimici ad elevata purezza. Il prodotto è completo di certificato di qualità in cui si attesta che il prodotto è stato sottoposto a test e approvato in conformità alle specifiche Nalgene®. I flaconi IP 2 con bassi livelli di sostanze particellari possono essere utilizzati in conformità alle normative perMore Product Information