Stampa…
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 15.5 EUR
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, trasparenti con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza agli agenti chimici, resistenti a temperature fino a +80 °C
  • Ideali per l'analisi in tracce
  • Flessibili e resistenti agli urti come i flaconi in HDPE, a tenuta ermetica
Ideali per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi.