Stampa…
Bottiglie a collo stretto, rotonde, FEP, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
1600-0004 1600-0008 1600-0016 1600-0032 1600-0064 1600-0002 1600-0001
215-7123EA 90.7 EUR
215-7123 215-7124 215-7125 215-7126 215-7127 215-3695 215-7121
Bottiglie a collo stretto, rotonde, FEP, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
FEP, trasparente, con tappo a vite ETFE.
  • Highest chemical resistance
  • Temperature resistant from −105 to +150 °C, leakproof closure
  • Autoclavable
Bottiglie con la massima resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Ideale per applicazioni in ambienti a basse e alte temperature, analisi in tracce e per molte applicazioni con solventi organici. Ideale per l'utilizzo in camere bianche, l'analisi e lo stoccaggio.