Stampa…
Bottiglie a collo stretto, rotonde, HDPE, con tappo a vite, sterili, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
342002-9025 342002-9050 342089-0001 342089-0002 342089-0004 342089-0008 342089-0016 342089-0032
215-1163EA 1060 EUR
215-1163 215-1164 215-1169 215-1170 215-1171 215-1173 215-1180 215-1181
Bottiglie a collo stretto, rotonde, HDPE, con tappo a vite, sterili, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, traslucidi con tappo a vite bianco in PP
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica da −100 a +120 °C
  • A tenuta ermetica
Prodotti e confezionati in ambiente controllato per minimizzare la contaminazione biologica e di particolato. Non citotossiche e apirogene. Sterilizzate a raggi gamma. Disposti in vassoi confezionati in doppio involucro.
Compliant with the requirements of USP class VI.
Certificazioni: Conformi ai requisiti di USP, Classe VI.