Stampa…
Flaconi per confezionamento a collo stretto e tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 1090 EUR
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Flaconi per confezionamento a collo stretto e tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE traslucidi o ambrati con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica da –100 a +120 °C
  • Protezione contro le fuoriuscite accidentali di liquidi
Flaconi economici infrangibili per la conservazione e il trasporto di polveri o paste. I flaconi color ambra proteggono le sostanze fotosensibili.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.