Stampa…
Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Boston type, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 2090 EUR
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Bottles, narrow neck, round, HDPE, with screw caps, Boston type, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, colore naturale con tappo a vite in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica da −100 fino a +120 °C
  • A tenuta ermetica
Ideali per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi. Robusti, duraturi e stabili.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.