Stampa…
Flaconi a collo stretto con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
1630-0004 1630-0008 1630-0016 1630-0032 DS1630-0001 DS1630-0002
215-7163EA 134 EUR
215-7163 215-7164 215-7165 215-7166 215-7161 215-7162
Flaconi a collo stretto con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
PFA, trasparente con tappo a vite in PFA.
  • Ottima resistenza agli agenti chimici
  • Resistenza termica da −270 fino a +250 °C, autoclavabili
  • A tenuta ermetica
Flaconi altamente resistenti a temperature estreme, alle sostanze chimiche e alla corrosione. Inerte alle sostanze chimiche ad eccezione di metalli alcalini, composti fluorurati e alcuni complessi alogenati ad elevate temperature e pressione.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.