Stampa…
Bottiglie, collo stretto, rotonde, PC, con tappi a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 56.4 EUR
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Bottiglie, collo stretto, rotonde, PC, con tappi a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
PC, trasparente con tappo a vite in PP.
  • Robusta, antiurto e leggera
  • Resistenza termica fino a 135 °C, autoclavabili
  • Tenuta ermetica
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.