Stampa…
Flaconi a collo stretto, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2002-0001 2002-0002 2002-0004 2002-0006 2002-0008 2002-0016 2002-0032 2002-9016 2002-9025 2002-9050 2002-9125
215-7504EA 17.1 EUR
215-7504 215-7505 215-7506 215-7507 215-7508 215-7510 215-7511 215-7509 215-7502 215-7503 215-7501
Flaconi a collo stretto, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
In HDPE semitrasparente con tappo a vite in PP
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +100 °C
  • Leakproof
Ideali per la conservazione e il trasporto dei liquidi. Per una vasta gamma di applicazioni.