Stampa…
Bottiglie a collo stretto filettato, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 11 EUR
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Bottiglie a collo stretto filettato, DURAN®
Bottiglie Bottiglie in vetro
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, senza tappo a vite.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rotondo, con filettatura secondo DIN. Senza beccuccio e tappo a vite.
Con Retrace Code (codice di rintracciabilità) stampato.
*Con bordo modellato per facilitare il versamento.
**Il rinforzo a forma di anello sulla parte laterale del flacone indica il livello di riempimento del contenuto nominale.
Certificazioni: ISO 4796-1