Stampa…
VWR®, bottiglie, collo stretto, rotonde, LDPE, con tappi a vite
Fornitore: VWR Collection
215-5637EA 10.8 EUR
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, bottiglie, collo stretto, rotonde, LDPE, con tappi a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In LDPE traslucido. Eccellenti per la raccolta, la conservazione e il trasporto di liquidi.
  • A prova di perdite, robusti e versatili
  • Comprimibili, utilizzabili anche come spruzzette o contagocce
  • Graduazione in rilievo
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904