Stampa…
Taniche, a collo stretto
Fornitore: RIXIUS
6-0203-200-61 6-0203-100-45 6-0203-250-61 6-0203-100-45B 6-0203-200-61B 6-0203-250-61B 6-0203-050-45B
216-5308EA 24.1 EUR
216-5308 216-5341 216-5342 RIXI6-0203-100-45B RIXI6-0203-200-61B RIXI6-0203-250-61B RIXI6-0203-050-45B
Taniche, a collo stretto
Bottiglie Taniche
HDPE, blue.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −40 to +110 °C
  • UN approval
Contenitore universale per l'industria, il commercio e il laboratori. Ideale per confezionamento, stoccaggio e trasporto.