Stampa…
Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 244 EUR
216-5101 216-5102
Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Bottiglie Bottiglioni
PC, transparent with white PP screw cap.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature comprese tra −135 e +135 °C, autoclavabile
  • Leggera, estremamente resistente agli urti, tenuta ermetica
Ideale per la conservazione di sostanze solide e per uso a temperature estreme. L'apertura larga (90 mm Ø) facilita il riempimento,lo svuotamento e la pulizia. Graduazione in galloni e litri. Maniglia in acciaio inox.