Stampa…
Taniche piatte con rubinetto, Lowboys™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2323-0008
216-8671EA 175 EUR
216-8671
Taniche piatte con rubinetto, Lowboys™, Nalgene®
Bottiglie Bottiglioni
HDPE, traslucido con tappo a vite e rubinetto in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature comprese tra −100 e +120 °C
  • Impilabile, massimo: tre taniche
Questa tanica piatta trova posto facilmente in scaffalature strette o in frigoriferi. Perfettamente idonea per la conservazione e il prelievo di reagenti, soluzioni standard e acqua distillata. Con pratica impugnatura incorporata per un trasporto facile e sicuro.