Stampa…
VWR®, bottiglie stock di Drosophila
Fornitore: VWR Collection
734-1249EA 384 EUR
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, bottiglie stock di Drosophila
Bottiglie Bottiglie per drosofile
Bottiglie in PP, fondo tondo o quadro oppure in PE, fondo quadro.
  • Design a parete sottile per un'eccellente visibilità
  • Parte superiore pieghevole per una facile rimozione del coperchio di carta
  • Segni di graduazione del livello alimentare stampati
La bottiglia 734-1259 presenta un bordo più ampio per un'aderenza più sicura del tappo di carta.
La bottiglia 734-1250 ha una rientranza sagomata vicino al fondo, che aiuta a fissare i supporti.
Le bottiglie in PP sono autoclavabili, le bottiglie in PE no.
Attenzione: *I prodotti presenti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904