Stampa…
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 61.9 EUR
215-1061 215-1062 215-1063
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie contagocce
LDPE, trasparente con tappo a vite in PP disponibile in diversi colori (rosso, verde, blu, bianco e giallo).
  • Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
  • Drop control tip snaps securely into place, drops are dispensed individually
  • Flexible for easy handling, leakproof
  • Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Grazie diversi colori dei tappi, l'identificazione dei reagenti risulta molto semplice. Questi flaconi contagocce consentono un dosaggio accurato e ripetible di reagenti e di altri liquidi. Costituiscono un'ottima alternativa rispetto a pipette e altri dispensatori convenzionali. Il materiale è indicato per le principali applicazioni farmaceutiche, diagnostiche e biotecnologiche.