Stampa…
Flaconi contagocce, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 60.7 EUR
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Flaconi contagocce, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie contagocce
LDPE trasparente o LDPE bianco, con tappi a vite in PP (dispensatore in LDPE).
  • Buona resistenza chimica; resistenza termica fino a +80 °C
  • Posizionamento a scatto sicuro del puntale contagocce; erogazione di gocce singole
  • Versatile, semplice da maneggiare, a tenuta ermetica
  • Gocce da 40 µl (esempio con acqua; la viscosità influisce sulle dimensioni delle gocce)
Questi contagocce garantiscono l'erogazione affidabile e ripetuta di reagenti e altri liquidi. Rappresentano una buona alternativa alle pipette o ad altri dispositivi di erogazione convenzionali. Ideali per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche. Materiale bianco, ideale per prodotti fotosensibili ai raggi UV.