Stampa…
Flacone contagocce, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS2420-0125 DS2420-0250
216-4432EA 66.1 EUR
216-4432 NALGDS2420-0250
Flacone contagocce, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie contagocce
In PPCO con tappo contagocce e cappuccio in PP blu.
  • Con contagocce aperto sono trattabili in autoclave anche quando sono riempiti
  • Protetti contro le fuoriuscite
  • Tappo contagocce in un pezzo con cappuccio di chiusura agganciato
Ideale per soluzioni sterili.