Stampa…
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Fornitore: KARTELL
388 389 391 392 393
215-9110EA 6.6 EUR
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Dropping bottles, LDPE, Ranvier type
Bottiglie Bottiglie contagocce
In LDPE semitrasparente con tappo a vite rosso in PP.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a +80 °C
  • A tenuta ermetica
Flaconi dotati di pipetta contagocce e pompetta aspirante in gomma.