Stampa…
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 58.9 EUR
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Bottiglie Flaconi per centrifuga
Con tappo a vite.
In caso di utilizzo delle bottiglie da 250 ml nel rotore GSA Sorvall, occorre impiegare l'adattatore 525-2300. In caso di velocità massime, è necessario utilizzare tappi con guarnizione (da ordinare separatamente) 525-2913, 525-2914 o 525-2915.
PPCO
Trasparente alla luce, autoclavabile. Eccellente resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate in laboratorio.
Massima velocità: fino a 13200×g per il formato da 250 ml, 4800×g per il formato da 500 ml e 7100×g per il formato da 1000 ml.
HDPE
Trasparenti alla luce.
Resistenti a temperature fino a –100 °C. Sopportano forze centrifughe fino a 8000×g.
PC
Trasparente, autoclavabile.
Massima velocità: fino a 27500×g per il formato da 250 ml, 13700×g per il formato da 500 ml e 7100×g per il formato da 1000 ml.
FEP
Trasparente alla luce, autoclavabile. Più resistenti nei confronti di acidi, basi e solventi. Ideali per estrazioni con cloroformio e fenoli.
Resistenti a temperature da –100 a +150 °C. Massima velocità: fino a 4000×g.