Stampa…
Provette per centrifuga, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3143-0175 3144-0175 3145-0175
525-2431EA 137 EUR
525-2431 525-2441 525-2451
Provette per centrifuga, Nalgene®
Bottiglie Flaconi per centrifuga
Fondo conico, graduate.
  • Resistenti a centrifugazioni fino a 27 500×g e 5800×g per 525-2451
  • Utilizzabili in centrifughe refrigerate e non refrigerate
  • Utilizzabili con adattatore 525-2400
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement