Stampa…
Raccordi dentellati, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
6149-0001 6149-0002
216-8931EA 26.4 EUR
216-8931 216-8932
Raccordi dentellati, Nalgene®
Raccordi e connettori
Con questi raccordi è possibile adattare la maggior parte dei tappi Nalgene® e di altri produttori al trasferimento di liquidi senza dispositivo di aerazione e di sfiato. A tale scopo vengono effettuati due fori da 16 mm nel tappo. L'inserto e i raccordi per tubi flessibili vengono adattati e i tubi flessibili con diametro interno da 6 e/o 13 mm vengono inseriti. I tappi Nalgene® 53B (53 mm) possono essere dotati solo delle olive per flessibili da 6 mm. I tappi 83B (83 mm) con olive per flessibili da 6 e 13 mm.
  • Kit di montaggio completo con modello e istruzioni dettagliate
  • Montaggio a