Stampa…
Bottiglioni con rubinetto, per applicazioni pesanti, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BNP05A BNP10A BNP20A
215-3161EA 78.8 EUR
215-3161 215-3162 215-3163
Bottiglioni con rubinetto, per applicazioni pesanti, Azlon®
Bottiglie Aspiratori
In PP, forma ottagonale con tappo a vite bianco e rubinetto per applicazioni pesanti.
  • Ottima resistenza chimica
  • Autoclavabili a +121 °C*
  • Riempimento e svuotamento semplici grazie al collo stretto decentrato
La forma esclusiva consente un facile posizionamento e uno sfruttamento efficiente dello spazio sul banco. Con manico di trasporto integrato e graduazioni in rilievo, per rilevare in modo semplice e veloce il volume all'interno. Tappi con guide forate sagomate per agevolare il collegamento di sonde e linee di alimentazione. Il rubinetto a tenuta ermetica per applicazioni pesanti si apre e si chiude con un quarto di giro.
* Tappi e rubinetti devono essere rimossi prima di procedere con l'autoclavaggio.