Stampa…
Bottiglioni con tappo a vite e rubinetto
Fornitore: KARTELL
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 38.2 EUR
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Bottiglioni con tappo a vite e rubinetto
Bottiglie Aspiratori
HDPE, traslucido con tappo a vite blu e rubinetto di scarico a tenuta.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a 80 °C (120 °C per brevi periodi)
  • Pareti spesse, resistenza elevata, tappo interno con guarnizione per una tenuta ermetica perfetta
Ideale per lo stoccaggio e il riempimento di liquidi. Consigliato anche come bottiglie di decantazione. Con un'impugnatura, le misure 25 e 50 l con 2 impugnature.