Stampa…
Taniche, collo largo, PP, con tappo a vite, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 112 EUR
216-4400 216-4401
Taniche, collo largo, PP, con tappo a vite, Nalgene®
Bottiglie Bottiglioni
PPCO, traslucido con tappo a vite bianco in PP.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a 121 °C, autoclavabile
  • Collo largo, manici ampi sulle spalle, ermetica, con graduazione
Ideali per lavori microbiologici, particolarmente utili nella manipolazione di grosse quantità di polvere o di altre sostanze solide o pastose.