Stampa…
Taniche a collo largo, PP o PC, con tappo a vite e rubinetto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2317-0020 2317-0050 2319-0020 2319-0050 2319-0130
216-8791EA 292 EUR
216-8791 216-8792 216-8771 216-8772 216-4411
Taniche a collo largo, PP o PC, con tappo a vite e rubinetto, Nalgene®
Bottiglie Bottiglioni
In PP semitrasparente con tappo a vite in PP bianco e rubinetto in PP con guarnizione in TPE, oppure in PC semitrasparente con tappo a vite in PP bianco e rubinetto in PP con guarnizione in TPE.
  • PP: ottima resistenza alle sostanze chimiche, ideale per lo stoccaggio, il trasporto e il travaso di soluzioni, terreni di coltura e acqua distillata/PC: buona resistenza chimica, ideale per lo stoccaggio, il trasporto e il travaso di acqua sterile, reagenti standard e terreni di coltura
  • PP: resistenza termica da –10 a +135 °C, autoclavabile/PC: resistenza termica da –100 a +135 °C, autoclavabile
  • A tenuta ermetica
Per una maggiore durata e migliore tenuta la filettatura per il rubinetto di scarico è incorporata nella damigiana non saldata. Graduate.