Stampa…
Bottiglioni, a collo largo, con tappo a vite
Fornitore: KARTELL
1640 1642
216-2301EA 25.2 EUR
216-2301 216-2302
Bottiglioni, a collo largo, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, traslucido con tappo a vite blu.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a +80 °C (+120 °C per brevi periodi)
  • Pareti spesse, resistenza elevata, tappo con inserto e tappo interno per una tenuta ermetica perfetta
Ideali per la conservazione di polveri, paste e liquidi. Riempimento ed erogazione semplici. Con manico di trasporto. Adatti per il contatto con gli alimenti secondo lo standard FDA.