Stampa…
Borracce a collo largo, PP, con tappo a vite e connettore per tubo, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2301-0020 2301-0050
215-0118EA 111 EUR
215-0118 215-0119
Borracce a collo largo, PP, con tappo a vite e connettore per tubo, Nalgene®
Bottiglie Bottiglioni
PP, traslucido e con tappo a vite bianco in PP e oliva per flessibili con diametro interno di 13 mm.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica da -10 a +135 °C, autoclavabile
  • Protezione contro le fuoriuscite accidentali di liquidi
Per motivi di stabilità e per una migliore tenuta, l'oliva di raccordo del flessibile è incorporata nella damigiana. Lo scarico disposto in basso facilita lo svuotamento completo. Pratica maniglia larga, per un facile trasporto. Graduate.
Informazioni per l'ordine: Supplied without tubing.