Stampa…
Carboys, wide neck, LDPE, with screw cap, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2210-0020 2210-0040 2210-0050 2210-0065 2210-0130
216-4393EA 78.3 EUR
216-4393 216-8702 216-4394 216-4395 216-4396
Carboys, wide neck, LDPE, with screw cap, Nalgene®
Bottiglie Bottiglioni
LDPE, traslucidi con tappo a vite bianco in PP.
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Resistenza termica fino a  80 °C
  • I manici larghi laterali facilitano il trasporto e il versamento, anche con i guanti, tenuta ermetica
Ideal for storing and transporting reagents that react readily with HDPE polymerisation catalysts. Graduated.