Stampa…
Tappi per bottiglie per terreni, Top Works™, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 356 EUR
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Tappi per bottiglie per terreni, Top Works™, Nalgene®
Ghiere Tappi per bottiglie
PP, bianchi con inserti in silicone vulcanizzato al platino  
  • Ottima resistenza chimica, resistenza termica fino a +135 °C, autoclavabili
  • Il sistema Top Works™ comprende versioni con 2 o 3 raccordi fissi
  • Per il trasferimento asettico di liquidi dalla maggior parte delle bottiglie Nalgene® e bottiglioni Mariotte
I flessibili in silicone vulcanizzato al platino sono saldati nel tappo, realizzando quindi una chiusura monopezzo.