Stampa…
Bottiglie con rubinetto di drenaggio, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
247024405 247026303
SCOT247024405EA 230 EUR
SCOT247024405 SCOT247026303
Bottiglie con rubinetto di drenaggio, DURAN®
Bottiglie Aspiratori
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Very good chemical resistance
  • High thermal resistance, autoclavable
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Tubolare sul fondo conico standard NS 29/32 e rubinetto di scarico a molatura standard. Collo smerigliato e tappo in vetro NS.
Certificazioni: DIN 12037