Stampa…
Flacone spray, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
0309-1100 0309-1025 0309-1050
215-6513EA 10 EUR
215-6513 215-6510 215-6511
Flacone spray, LaboPlast®
Bottiglie Bottiglie spray
LDPE semitrasparente, spruzzatore in PP.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Spray nozzle adjustment can be varied by rotation
  • Pressureless spray bottle
  • Media-contacting parts PP, PE and stainless steel
Spray, scelta tra nebulizzazione fine o getto concentrato per dispersione di fluidi.