Stampa…
VWR®, Morsetti
Fornitore: VWR Collection
241-0119EA 846 EUR
241-0119 241-0120
VWR®, Morsetti
Morsetti Morsetti
Per l'assemblaggio di aste con diametro da 12, 13 e 16 mm.
  • I morsetti a croce sono dotati di apertura completa; ciò consente di fissare saldamente l'asta nella posizione desiderata
  • Assemblaggio e disassemblaggio facile con una chiave esagonale (opzionale, numero di parte 241-0053)
  • Ottima resistenza chimica, robusti
* Quando il morsetto in acciaio inox è bloccato sull'asta in acciaio inox non può essere spostato tramite una forza rotazionale di < 3,5 Nm.