Stampa…
Morsetti a croce per telai, 90°
Fornitore: BOCHEM
5303 5363
241-7185EA 79.3 EUR
241-7185 241-7186
Morsetti a croce per telai, 90°
Morsetti Morsetti
Per aste fino a 13 mm.
  • Angolo: 90°
  • Con viti centrali