Stampa…
Boiling stones , BOLA
Fornitore: Bohlender
H972-02 H972-04
459-9125EA 99.4 EUR
459-9125 534-0000
Boiling stones , BOLA
Sfere di ebollizione
Sfere di ebollizione, PTFE, per la prevenzione degli schizzi di reagenti e della formazione di bolle durante la bollitura. Dimensione granuli: 4mm. Confezionate in sacchetti risigillabili. Conformità FDA.
  • Resistenza alla temperatura: da −200 a +250 °C
  • Lunga durata
  • Resistenza chimica universale