Stampa…
VWR®, navicelle per pesatura monouso e antistatiche
Fornitore: VWR Collection
611-9171EA 69.4 EUR
611-9171 611-9172 611-9173 611-9174
VWR®, navicelle per pesatura monouso e antistatiche
Navicelle Navicelle per pesata
PS, esagonale.
  • Il fondo piatto evita il ribaltamento
  • I lati inclinati garantiscono un trasferimento accurato
  • Resistente a temperature fino a 70 °C
Queste barchette sono dotate di superfici lisce per consentire un versamento accurato con una perdita minima di campione. Biologicamente inerte e resistente agli acidi diluiti e deboli, soluzioni acquose, alcoli e basi. Queste barche flessibili si piegano in alcuni punti per formare beccucci.
Confezione: Queste navicelle per pesare vengono prodotte e confezionate in sacchetti di plastica in una camera bianca.