Stampa…
Rifiuti biologici pericolosi Contenitori, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 310 EUR
129-1178 129-3607 113-2802
Rifiuti biologici pericolosi Contenitori, Nalgene®
Bidoni Contenitori per rifiuti
PP.
  • L'apertura nel coperchio consente il comodo smaltimento dei materiali con una mano sola; limita l'esposizione ai rifiuti infettivi
  • Sterilizzazione monofase: non è necessario rimuovere il sacchetto autoclavabile
  • Struttura con lati e fondo a tenuta ermetica
Contenitori per rifiuti autoclavabili per la raccolta secondaria di rifiuti a rischio biologico, ad esempio aghi. Per sacchetti autoclavabili di dimensioni standard. Non soggetti a ruggine, ammaccature o perforazioni. Con simbolo universale rosso di rischio biologico.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certificazioni: Conforme allo standard US OSHA 29 CFR parte 1910.1030 per l'utilizzo come protezione da agenti patogeni a trasmissione ematica.