Stampa…
VWR®, contenitori di distribuzione
Fornitore: VWR Collection
631-0720EA 113 EUR
631-0720 631-0721
VWR®, contenitori di distribuzione
Scatole Scatole dispenser
Acrilico.
Contenitori pratici ad ingombro ridotto, progettati in modo ergonomico con ampie aperture angolari che facilitano la rimozione degli oggetti contenuti. I contenitori sono caratterizzati da piedini di appoggio in gomma antiscivolo per una maggiore sicurezza sul banco di lavoro e di fori per il montaggio a parete (supporto incluso).
  • Possibilità di bloccare il coperchio in posizione aperta, inclinato all'indietro, per un utilizzo ripetuto
  • Il coperchio è caratterizzato da un bordo di dimensioni maggiori che ne permette una facile apertura anche nel