Stampa…
Becker di filtrazione, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
211312409 211312906 211313602 211314401 211315406 211316308 211316805 211317304 211318609 211318806 211319108
511-0315EA 39.9 EUR
511-0315 511-0316 511-0340 511-0317 511-0318 511-0319 511-0320 511-0321 511-0322 511-0323 511-0324
Becker di filtrazione, DURAN®
Becher
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Increased wall thickness for better mechanical properties
  • Limited use as cooking glass due to reduced thermal shock resistance
  • Available graduated or non graduated
In vetro spesso, con beccuccio, scala di facile lettura e ampia area di etichettatura.
Above 10000 ml without graduation