Stampa…
Cilindri graduati, a campana
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 19.9 EUR
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Cilindri graduati, a campana
Cilindri Cilindri di misurazione
In vetro AR trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Buona resistenza termica
  • Il volume di riempimento è facile da leggere
Con una base ampia per la stabilità. Graduazioni blu fuse di facilissima lettura. Tolleranza di Classe B, doppia rispetto alla tolleranza ufficiale. Senza impugnatura.