Stampa…
Cilindri graduati, conici
Fornitore: KARTELL
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 12.3 EUR
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Cilindri graduati, conici
Cilindri Cilindri di misurazione
PMP (TPX), trasparente chiaro.
  • Ottima resistenza chimica e termica fino a 170 °C
  • Infrangibili, autoclavabili
  • Volume del liquido semplice da leggere
Ideali per un'ampia gamma di applicazioni. Con graduazioni in rilievo. L'ampia base conferisce stabilità e sicurezza.