Stampa…
Cilindri graduati, conici
Fornitore: KARTELL
422 423 424 425
213-8010EA 7.2 EUR
213-8010 213-8011 213-8012 213-8013
Cilindri graduati, conici
Cilindri Cilindri di misurazione
PP, trasparente.
  • Buona resistenza chimica
  • Autoclavabili
  • Volume del liquido semplice da leggere
Ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Con graduazioni in rilievo. Base larga per la massima stabilità.